Tisk…

Chlornan sodný 10 - 15% available chlorine in aqueous solution, Reagent Grade

Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí

425044-250ML 425044-1L 425044-25L
425044-250MLEA 2600 CZK
425044-250ML 425044-1L HONC425044-25L
Chlornan sodný 10 - 15% available chlorine in aqueous solution, Reagent Grade
Chlornan sodný

  • ≥95% for general laboratory use.

Vzorec: ClNaO
Bod varu: 111 °C
Bod tání: -30 to -20 °C
Hustota: 1,206 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011120
CAS číslo: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
UN: 1791
ADR: 8,II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Assay of active chlorine 10 - 15 %
Composition available chlorine, 10-15%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR