Tisk…
Oxid hořečnatý substrate 10x10x0.5mm, polished one side 110 orientation
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Magnesia usta
40272.KU
40272.KUEA 21620 CZK
40272.KU
Oxid hořečnatý substrate 10x10x0.5mm, polished one side 110 orientation
Oxid hořečnatý
Molecular Formula: MgO MDL No.: MFCD00011109
Vzorec: MgO
MW: 40.3
Bod varu: 3600
Bod tání: 2800
Hustota: 3.58 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011109
CAS číslo: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Index: 13,05700