Tisk…
Jodičnan sodný ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
40135.22 40135.36
40135.22EA 1950 CZK
40135.22 40135.36
Jodičnan sodný ≥99%
Jodičnan sodný
Purity: 99% min CAS No.: 7681-55-2 Molecular Formula: NaIO3 Formula Weight: 197.89 Physical Form: Crystalline powder Density: 4.28 Appearance: White Melting Point: dec. Merck Reference: 14,8630 UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00003533
Vzorec: INaO₃
Bod tání: Dec.
Hustota: 4,28
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003533
CAS číslo: 7681-55-2
EINECS: 231-672-5
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,8630
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=806173453dcec1d2f791367d269d662d3459149a&vid=16d5efbf45a7cc1cd6399272211e2455e47a2e4b&prid=web&clid=SAPDAM