Tisk…

Izobutanol, extra dry 99+%, AcroSeal®

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

398950010 398951000
398950010.EA 8200 CZK
398950010. 398951000.
Izobutanol, extra dry 99+%, AcroSeal®
Izobutanol
Vzorec: (CH₃)₂CHCH₂OH
Bod varu: 108 °C (760 mmHg)
Bod tání: –108 °C
Hustota: 0,8 g/cm³
Bod vzplanutí: 28 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004740
CAS číslo: 78-83-1
UN: 1212
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de7c83a107c7a71fa54ed2b1bbdfb78617fe3f67&vid=df3ce90fc7ae8dafb7fabe31b244825735325030&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR