Tisk…
VWR®, Láhve na média se šroubovacím uzávěrem
Dodavatel: VWR Collection
391-0283EA 4360 CZK
391-0283 391-0284 391-0286 391-0299
VWR®, Láhve na média se šroubovacím uzávěrem
Láhve Láhve na média
PS, PC nebo PETG, s PP šroubovým uzávěrem, sterilní.
  • Šikmý design zlepšuje stabilitu láhve při položení na pracovní plochu
  • Úzké rameno láhve v kombinaci s tvarovanými úchyty pro prsty zlepšuje schopnost bezpečně uchopit láhev rukama v rukavicích
  • Uzávěr láhve Easy Grasp usnadňuje odvíčkování, utahování a stohování láhve a poskytuje pohodlný povrch pro uchopení při přepravě
  • Polystyrenové (PS) láhve jsou dodávány s bílým uzávěrem
  • Polykarbonátové (PC) láhve jsou dodávány s modrým uzávěrem
  • PETG lahve jsou dodávány se zeleným uzávěrem
VWR® řadaMore Product Information