Tisk…

Trimethylamine 1 M in THF, AcroSeal®

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

388371000 388378000
388371000.EA 3130 CZK
388371000. 388378000.
Trimethylamine 1 M in THF, AcroSeal®
Trimethylamine
Vzorec: C₃H₉N
Hustota: 0,85 g/cm³
Bod vzplanutí: –17 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008327
CAS číslo: 75-50-3
EINECS: 200-875-0
UN: 2924
ADR: 3,II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 1 M Exact strength on the CoA


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR