Tisk…

Glassy carbon, spherical powder 0,4-12 µm Type 1

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

38004.09 38004.18 38004.30
38004.09EA 2530 CZK
38004.09 38004.18 38004.30
Glassy carbon, spherical powder 0,4-12 µm Type 1
Glassy carbon
Vzorec: C
Bod tání: 3652 °C
Hustota: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00133992
CAS číslo: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01818

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR