Tisk…
Zinc sulphate 0.1 M ZnSO4 99,5 Volumetric, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Varování
35392-1L
35392-1LEA 1830 CZK
35392-1L
Zinc sulphate 0.1 M ZnSO4 99,5 Volumetric, Fluka™
Síran zinečnatý
Vzorec: ZnSO₄·7H₂O
MW: 287.56 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011302
CAS číslo: 7446-20-0
EINECS: 231-793-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Factor 0.999 - 1.001