Tisk…

Kyselina chlorovodíková 0.1 M HCl (0.1N) vodný roztok Reag. Ph. Eur. volumetric solution, Fluka™

Dodavatel: Honeywell Chemicals
Varování

35335-1L 35335-5L 35335-10L-VP 35335-4X5L 35335-6X1L 35335-5L-VP
35335-1LEA 829 CZK
35335-1L 35335-5L 35335-10L-VP 35335-4X5L 35335-6X1L 35335-5L-VP
Kyselina chlorovodíková 0.1 M HCl (0.1N) vodný roztok Reag. Ph. Eur. volumetric solution, Fluka™
Kyselina chlorovodíková
Vzorec: HCl
Bod varu: 100 °C (1,013 hPa)
Hustota: 1,000 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011324
CAS číslo: 7647-01-0
EINECS: 231-791-2
UN: 1789
ADR: 8,III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR