Tisk…

Thiosíran sodný 1 M Na2S2O3 (1N) volumetric solution, Fluka™

Dodavatel: Honeywell Chemicals

35244-1L 35244-6X1L
35244-1LEA 1590 CZK
35244-1L 35244-6X1L
Thiosíran sodný 1 M Na2S2O3 (1N) volumetric solution, Fluka™
Thiosíran sodný
Vzorec: Na₂S₂O₃
Bod varu: 100 °C (1,013 hPa)
Hustota: 1,120 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003499
CAS číslo: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Factor 0.999 - 1.001


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR