Tisk…
Isoeugenol, Supelco®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Propenylguaiacol, 4-Hydroxy-3-methoxy-1-propenylbenzene, 2-Methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)phenol
M-Clarity™ quality level = MQ100
34038-5ML-R
34038-5ML-REA 3920 CZK
34038-5ML-R
Isoeugenol, Supelco®
Isoeugenol
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164.2
Bod varu: 266
Bod tání: –10 °C
Hustota: 1.09 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 112
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009285
CAS číslo: 97-54-1
EINECS: 202-590-7
Merck Index: 13,05189
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d76063dbee4462a3bd1895a066e5425d3e89fa1c&vid=666dbd0a94f12f16385aee82ae2af6e2acd825d3&prid=web&clid=SAPDAM