Tisk…

Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å), pellets, Ø 3.2 mm, Fluka™

Dodavatel: Honeywell Chemicals

334294-1KG 334294-5KG
334294-1KGEA 6860 CZK
334294-1KG 334294-5KG
Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å), pellets, Ø 3.2 mm, Fluka™
Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å)
Bod tání: 400 °C
Hustota: 2,0 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00131613
CAS číslo: 70955-01-0

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Diameter 3.2 mm
Form pellets
Granulation complying
Pore Size (Ång Ström) 4


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR