Tisk…
α-Naphtholphthalein Indicator, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Varování
Synonyms: 3,3-Bis(4-hydroxynaphthalen-1-yl)isobenzofuran-1(3H)-one
33424-10G
33424-10GEA 15180 CZK
33424-10G
α-Naphtholphthalein Indicator, Fluka™
α-Naphtholphthalein
Vzorec: C₂₈H₁₈O₄
MW: 418.45 g/mol
Bod tání: 238…240 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036202
CAS číslo: 596-01-0
EINECS: 209-875-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Change range (pH 7.1-8.3) complying
Test of sensitivity complying