Tisk…

Cyklohexanon 99+% ACS

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

Synonyms: Pimelic Ketone

33309.AP 33309.K2 33309.K7 33309.M1
33309.APEA 1560 CZK
33309.AP 33309.K2 33309.K7 33309.M1
Cyklohexanon 99+% ACS
Cyklohexanon

Purity: 99+% CAS No.: 108-94-1 Molecular Formula: C6H10O Formula Weight: 98.15 Flash Point: 47°(116°F) Physical Form: Liquid Density: 0.9478 Refractive Index: 1.4507 Melting Point: -26° Boiling Point: 154-156° Beilstein Reference: 385735 Merck Reference: 14,2726 UN No.: 1915 MDL No.: MFCD00001625

Vzorec: C₆H₁₀(=O)
Bod varu: 154…156 °C
Bod tání: –26 °C
Hustota: 0,9478
Bod vzplanutí: 47 °C (116 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001625
CAS číslo: 108-94-1
EINECS: 203-631-1
UN: 1915
ADR: 3,III
REACH: 01-2119453616-35
Merck Index: 14,2726
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8701dac7edb70a452483cd4f1bd716ca29ba9aa&vid=0360daffe7606174162954ba58a6ba2b78e28dfb&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR