Tisk…
Kyselina fluorovodíková 48 - 51% 98 ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
33258.09
33258.09EA 793 CZK
33258.09
Kyselina fluorovodíková 48 - 51% 98 ACS
Kyselina fluorovodíková
Vzorec: HF
MW: 20.01 g/mol
Bod varu: 112 °C
Hustota: 1.16
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011346
CAS číslo: 7664-39-3
EINECS: 231-634-8
UN: 1790
ADR: 8 II
Merck Index: 14,4790