Tisk…
VWR®, Láhve, širokohrdlé, se šroubovacím uzávěrem
Dodavatel: VWR Collection
331-0205EA 5830 CZK
331-0205
VWR®, Láhve, širokohrdlé, se šroubovacím uzávěrem
Láhve Láhve plastové
PE, průsvitný s černými PP uzávěry.
  • dobrá chemická odolnost
  • dobrá tepelná odolnost
  • těsná
Ideální pro sběr, skladování a přepravu vzorků. Vhodné pro kapaliny, pasty a granulovaný materiál. Široké hrdlo umožňuje snadné plnění a čištění.
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904.