Tisk…

Kyselina chlorovodíková concentrate for dilution to 0.1 mol vodný roztok, ConvoL NORMADOSE® volumetric solution

Dodavatel: VWR Chemicals
Varování


Dose for preparation of 1 litre of solution.

32051.605EA 721 CZK
32051.605
Kyselina chlorovodíková concentrate for dilution to 0.1 mol vodný roztok, ConvoL NORMADOSE® volumetric solution
Kyselina chlorovodíková
Vzorec: HCl
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011324
CAS číslo: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Titer (20°C) 0.0995 - 0.1005 mol/l


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR