Tisk…

Kyselina sírová concentrate for dilution to 1L, 0.05 M H2SO4 (0.1N) volumetric solution, Fluka™

Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí

32043-1EA 32043-6X1EA
32043-1EAEA 988 CZK
32043-1EA 32043-6X1EA
Kyselina sírová concentrate for dilution to 1L, 0.05 M H2SO4 (0.1N) volumetric solution, Fluka™
Kyselina sírová

Concentrate for 1L standard solution

Vzorec: H₂SO₄
Hustota: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064589
CAS číslo: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 3264
ADR: 8,III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR