Tisk…
VWR® Autoclave Deodorant
Dodavatel: VWR Chemicals
320201.100EA 5740 CZK
320201.100 320301.100 320501.100 320601.100
VWR® Autoclave Deodorant
Deodoranty
Deodoranty do autoklávů pomáhají vylepšit pracovní prostředí a neutralizují pachy způsobené sterilizací v autoklávu.
  • kapsle automaticky uvolňují svůj obsah s tím, jak se autokláv zahřívá
  • snadné použití