Tisk…
Kyselina chlorovodíková 0.714 mol/l (N/1.4), AVS TITRINORM volumetric solution
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
307904.400EA 4820 CZK
307904.400
Kyselina chlorovodíková 0.714 mol/l (N/1.4), AVS TITRINORM volumetric solution
Kyselina chlorovodíková
'For sugar Industry testing.
Vzorec: HCl
Hustota: 1,000 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011324
CAS číslo: 7647-01-0
EINECS: 0
UN: 1789
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0,7126 - 0,7154 mol/l
NIST traceable Confirmed