Tisk…

Dusičnan vápenatý tetrahydrát ≥99.98% (metals basis)

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

30482.14 30482.22
30482.14EA 2680 CZK
30482.14 30482.22
Dusičnan vápenatý tetrahydrát ≥99.98% (metals basis)
Dusičnan vápenatý tetrahydrát

Purity: 99.98% CAS No.: 13477-34-4 Molecular Formula: Ca(NO3)2.4H2O Formula Weight: 236.15 (164.09anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.82 Melting Point: 42° Boiling Point: 132° dec. Merck Reference: 14,1682 UN No.: 1454 MDL No.: MFCD00149604

Vzorec: Ca(NO₃)₂·4H₂O
MW: 236.15
Bod varu: 132 °C (rozkl.)
Bod tání: 42 °C
Hustota: 1.86
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149604
CAS číslo: 13477-34-4
EINECS: 233-332-1
UN: 1454
ADR: 5.1 III
Merck Index: 14,1682

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR