Tisk…
VWR® Surface Sampling Sponge Kits
Dodavatel: VWR Chemicals
710-1020EA 21670 CZK
710-1020 300-0229 300-0230 300-0231 300-0232 300-0240
VWR® Surface Sampling Sponge Kits
Tampóny odběrové Tampóny pro odběr vzorků
Houby pro povrchové odběry ve dvou formách: Sterilní vzorkovací sáček se suchou houbou s popisovacím proužkem, obsahující suchou celulózovou houbu bez biocidů nebo sterilní vzorkovací vak s vlhkou houbou, s předem navlhčenou celulózovou houbou zatavenou fólií a 10 ml sterilního neutralizačního pufru.
  • Sterilizováno pomocí gama záření a nepropustných transportních vaků pro rychlé chlazení vzorků v chladničkách
  • Bezpečnostní vaky odolné proti propíchnutí eliminující ostré body, které mohou způsobit propíchnutí a/nebo oděrky
  • Větší povrch ve srovnání s běžnými
More Product Information