Tisk…

Chlorid strontnatý hexahydrát 99,0, AnalaR NORMAPUR® zA

Dodavatel: VWR Chemicals
Varování

28321.268EA 2980 CZK
28321.268
Chlorid strontnatý hexahydrát 99,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Chlorid strontnatý hexahydrát
Vzorec: SrCl₂·6H₂O
MW: 266.62
Bod varu: 100
Bod tání: 61
Hustota: 1.93 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149865
CAS číslo: 10025-70-4
EINECS: 233-971-6
Merck Index: 13,08920

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Assay Min. 99.0 %
pH (20°C; 5 %) 5.0 - 7.0
Insolubility in water Max. 50 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 25 ppm
Ba (Barium) Max. 50 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.05 %
Cu (Copper) Max. 2 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
K (Potassium) Max. 100 ppm
Na (Sodium) Max. 150 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm
Zn (Zinc) Max. 2 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR