Tisk…
Jodistan sodný ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Sodium metaperiodate
27985.185EA 2320 CZK
27985.185 27985.290 27985.230
Jodistan sodný ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Jodistan sodný
Vzorec: NaIO₄
Bod varu: 300 °C (1013 hPa)
Bod tání: 175 °C
Hustota: 3,87 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003534
CAS číslo: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,08714
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99.0 %
Assay (dried basis) 99.8-100.3 %
Cl + ClO3 + Br + BrO3 (as Cl) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Mn (Manganese) Max. 1 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test