Tisk…

Dusitan sodný 99,0, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent

Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí

Synonyms: Diazotizing salts

27960.236EA 1290 CZK
27960.236 27960.293
Dusitan sodný 99,0, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent
Dusitan sodný
Vzorec: NaNO₂
MW: 69
Bod varu: 320
Bod tání: 284
Hustota: 2.168 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011118
CAS číslo: 7632-00-0
EINECS: 231-555-9
UN: 1500
ADR: 5.1 (6.1) III
Merck Index: 13,08721

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Assay Min. 99.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Insolubility in water Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Ca (Calcium) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR