Tisk…

Dusičnan draselný ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent

Dodavatel: VWR Chemicals
Varování

Synonyms: Nitrate of Potash

26869.234EA 854 CZK
26869.234 26869.291 26869.260 26869.460
Dusičnan draselný ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dusičnan draselný
Vzorec: KNO₃
MW: 101.1
Bod tání: 334
Hustota: 2.109
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011409
CAS číslo: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
UN: 1486
ADR: 5.1 III
REACH: 01-2119488224-35
Merck Index: 13,07733

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Assay Min. 99.0 %
pH (20°C; 5 %) 5.0 - 7.5
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
IO3 (Iodate) Max. 5 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 10 ppm
NO2 (Nitrite) Max. 10 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 30 ppm
Ca (Calcium) Max. 10 ppm
Cu (Copper) Max. 1 ppm
Fe (Iron) Max. 3 ppm
Mg (Magnesium) Max. 15 ppm
Na (Sodium) Max. 0.02 %
Pb (Lead) Max. 1 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR