Tisk…
chroman draselný ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
26774.236EA 3690 CZK
26774.236 26774.293
chroman draselný ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
chroman draselný
Vzorec: K₂CrO₄
MW: 194.19
Bod varu: 1000
Bod tání: 985
Hustota: 2.73
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011368
CAS číslo: 7789-00-6
EINECS: 232-140-5
UN: 3087
ADR: 5.1 (6.1) III
Merck Index: 12,07784
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99.5 %
pH (20°C; 5 %) 8.6 - 9.8
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 15 ppm
Na (Sodium) Max. 0.03 %
Pb (Lead) Max. 50 ppm