Tisk…

Sodium tetrachloroaurate dihydrate, TECHNICAL

Dodavatel: VWR Chemicals
Varování

Synonyms: Sodium tetrachloroaurate(III) dihydrate

26069.081EA 4170 CZK
26069.081 26069.126
Sodium tetrachloroaurate dihydrate, TECHNICAL
Sodium tetrachloroaurate dihydrate
Vzorec: NaAuCl₄·2H₂O
MW: 397.8
MDL Number: MFCD00149162
CAS číslo: 13874-02-7
EINECS: 239-241-3
UN: 3260
ADR: 8 III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Identifikace splňuje test


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR