Tisk…

Chlorid cínatý dihydrát 98% ACS, Fluka™

Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí

Synonyms: Stannous chloride dihydrate

243523-2.5KG 243523-12KG
243523-2.5KGEA 25250 CZK
243523-2.5KG 243523-12KG
Chlorid cínatý dihydrát 98% ACS, Fluka™
Chlorid cínatý dihydrát
Vzorec: SnCl₂·2H₂O
MW: 225.65
Bod varu: 623 Dec. (on heating)
Bod tání: 37…38 °C
Hustota: 2.71 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149863
CAS číslo: 10025-69-1
EINECS: 231-868-0
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,08861

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Assay 98.0 - 103.0 %
Solubility in HCl complying
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 0.003 %
Potassium (K) Max. 0.005 %
Sodium (Na) Max. 0.01 %
Lead (Pb) Max. 0.01 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.003 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR