Tisk…

Petrolether, 40…65 °C, anhydrous, TECHNICAL Aromatic_hydrocarbons_0,01

Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí

Synonyms: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine

23837.325EA 1610 CZK
23837.325 23837.291 23837.360 23837.462
Petrolether, 40…65 °C, anhydrous, TECHNICAL Aromatic_hydrocarbons_0,01
Ropný líh
Bod varu: 40…65 °C (1013 hPa)
Hustota: 0.65 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081849
CAS číslo: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3 II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Distillation range 40 - 65 °C

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR