Tisk…

Dusičnan hořečnatý hexahydrát 99% ACS, Fluka™

Dodavatel: Honeywell Chemicals
Varování

237175-1KG 237175-500G
237175-1KGEA 3630 CZK
237175-1KG 237175-500G
Dusičnan hořečnatý hexahydrát 99% ACS, Fluka™
Dusičnan hořečnatý hexahydrát
Vzorec: Mg(NO₃)₂·6H₂O
MW: 256.41
Bod varu: 330
Bod tání: 89 °C
Hustota: 1.464 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 93.3
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149779
CAS číslo: 13446-18-9
EINECS: 233-826-7
Merck Index: 13,05697

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Assay 98.0 - 102.0 %
pH (5 %, 25 °C) 5.0 - 8.2
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Barium (Ba) Max. 0.005 %
Calcium (Ca) Max. 0.01 %
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 0.005 %
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 0.005 %
Strontium (Sr) Max. 0.005 %
Heavy metals (ICP) ACS Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Phosphate (PO₄) Max. 5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %
Ammonium (NH₄) Max. 0.003 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR