Tisk…
Dibutylamin ≥99%, purified
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
23337.293EA 1160 CZK
23337.293
Dibutylamin ≥99%, purified
Dibutylamin
Vzorec: C₈H₁₉N
Bod varu: 159 °C (1013 hPa)
Bod tání: –62 °C
Hustota: 0,759 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 43 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009429
CAS číslo: 111-92-2
EINECS: 203-921-8
UN: 2248
ADR: 8 (3),II
Merck Index: 13,03058
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0d7d86589224f8565e12dc8e6b30a8de923393f&vid=d2cc023db25785e54555fc105aa8436e65fd9cbc&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99 %