Tisk…
Peristaltická čerpadla, rotarus®
Dodavatel: HIRSCHMANN
9501542 9501564 9501544 9501524 9501522 9501364 9501362 9501344 9501342 9501324 9501322 9501562 9501132 9531661 951102022 951106060 951106061 951108062 951108063 951108064 951108565 951108566 950113260 950113262 9531660 9531665 9531666
224-0117EA 97680 CZK
224-0117 224-0120 224-0118 224-0116 224-0115 224-0114 224-0113 224-0112 224-0111 224-0110 224-0109 224-0119 224-0228 224-0193 224-0224 224-0223 224-0222 224-0221 224-0220 224-0219 224-0218 224-0217 224-0227 224-0226 224-0194 224-0192 224-0191
Peristaltická čerpadla, rotarus®
Čerpadla Pohony čerpadel Pohony peristaltických čerpadel
Řada peristaltických čerpadel rotarus® s možností volby motorů, volby krytí s různou třídou bezpečnosti a inteligentním ovládáním pokrývá široké spektrum aplikačních oblastí v laboratořích nebo průmyslu.
  • možnost měnit hlavy čerpadla, jednokanálový a vícekanálový design
  • rychlá výměna hlav čerpadel bez použití nástrojů
  • lze kalibrovat
  • provoz při 24 V DC, je možné používání v terénu při použití vhodného příslušenství
  • rozhraní USB a RS232 pro připojení k počítači
  • rychlost průtoku je závislá na typu použité hlavy čerpadla
Motory s výkonem 50 a 100 W zaručMore Product Information