Tisk…

Celite® 577, filtrační pomůcka, fine, calcinated, Fluka™

Dodavatel: Honeywell Chemicals
Varování

Synonyms: Diatomaceous earth, calcined

22142-1KG
22142-1KGEA 2350 CZK
22142-1KG
Celite® 577, filtrační pomůcka, fine, calcinated, Fluka™
Celite® 577, filtrační pomůcka
Vzorec: O₂Si
Hustota: 2,3 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00132803
CAS číslo: 61790-53-2

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Composition Fe₂O₃, 1.1%
Appearance of the substance complying
pH (10 % susp., 25°C) 5.0 - 7.0
Loss on ignition (900°C) 0.4 - 2.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR