Tisk…
Büchner funnels, Nalgene®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
4280-0550 4280-0700 4280-0900 4280-1100 4280-1500
221-0100EA 461 CZK
221-0100 221-0101 221-0102 221-0103 221-0104
Büchner funnels, Nalgene®
Nálevky Nálevky filtrační Nálevky Büchnerovy
PP
  • Robust and lightweight
  • Top and bottom can be separated for easy cleaning
  • Autoclavable
For filter paper or membrane filtration discs.
Objednat
Produktová specifikace
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact
Certifikát ochrany životního prostředí IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)