Tisk…
Síran barnatý ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
21766.292EA 2470 CZK
21766.292 21766.463
Síran barnatý ≥98%, GPR RECTAPUR®
Síran barnatý
Vzorec: BaSO₄
Bod varu: 1600 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1345 °C
Hustota: 4,5 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003455
CAS číslo: 7727-43-7
EINECS: 231-784-4
Merck Index: 13,00997
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 98 %
Acidity Max. 0.002 meq/g
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm