Tisk…
VWR®, Demižóny, úzké hrdlo, kulaté, se šroubovacím uzávěrem
Dodavatel: VWR Collection
216-1736EA 1240 CZK
216-1736 216-1704 216-1703 216-1737 216-1706 216-1701 216-1729 216-1738 216-1702 216-1908 216-1918 216-2180
VWR®, Demižóny, úzké hrdlo, kulaté, se šroubovacím uzávěrem
Láhve Demižóny
LDPE, HDPE nebo PP, průhledné s fialovým šroubovacím uzávěrem. Vhodné pro skladování a dávkování roztoků a médií. Součástí kulatých kanystrů jsou úchyty ve vrchní části. Graduace usnadňuje určení dávkovaného objemu.
LDPE carboys
Díky značné odolnosti vůči chemikáliím jsou často využívány pro aplikace vyžadující vysokou čistotu (při přípravě očních přípravků, jako oční/nosní kapky a další).
T"velice vhodný materiál pro skladování v chladu (až do −80 °C), rozsah pracovních teplot +80 to −80 °C
odolný při nárazech (nepraskne ani při pádu z výšky, na rozdíl od kanystrů vyrobených z PP, kteréMore Product Information