Tisk…
Nádoby na vzorky se šroubovacím uzávěrem, WHEATON®
Dodavatel: DWK Life Sciences
360200 360205 360207 360251 360252 360199 360201 360206 360250
216-1013EA 4880 CZK
216-1013 216-1015 216-1017 216-1019 216-1020 216-1012 216-1014 216-1016 216-1018
Nádoby na vzorky se šroubovacím uzávěrem, WHEATON®
Nádobky na vzorky Nádoby pro obecné použití
Čirý polystyren, s kovovým šroubovacím uzávěrem.
  • vyrobeno z čistého polystyrenu, schváleno agenturou FDA
  • dodáno sterilní, pouze pro použití in vitro
  • označení CE v souladu s evropskou směrnicí 98/79/ES
  • všechny nádoby jsou testovány na těsnost podle britské normy BS5213:1975(1989)
  • všechny materiály jsou bez obsahu cytotoxinů
Nádoby s rovnými stěnami jsou ideální pro odběr, skladování a přepravu vzorků. Polystyren poskytuje dobrou tepelnou a chemickou odolnost. dodáváno s kovovým víčkem s těsněním.
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají doMore Product Information