Tisk…
VWR®, Kanystry širokohrdlé, PP
Dodavatel: VWR Collection
216-0616EA 3370 CZK
216-0616 216-0617 216-0618 216-0623 216-0624 216-0625 216-0630 216-0631 216-0636 216-0637 216-0638
VWR®, Kanystry širokohrdlé, PP
Láhve Demižóny
PP, neprůhledný.
  • Technologie Versatile Cap poskytuje flexibilitu výměnných konektorů
  • Verze s extra širokým hrdlem pro snadné plnění a čištění
  • Technologie Smart Barb poskytuje možnosti výměnných čepů
Carboy je pokročilý systém pro manipulaci s kapalinami vyvinutý s ohledem na koncového uživatele. Toto ergonomicky navržené tělo demižonu ve spojení s technologií VWR® Versatile Cap poskytuje uživateli něco, co se snadno používá a snadno čistí. Vyrobeno z polypropylenu, který nabízí dobrou chemickou odolnost a tepelnou stabilitu. Demižony mohou být takéMore Product Information