Tisk…
VWR®, Sáčky chladicí
Dodavatel: VWR Collection
216-0188EA 3320 CZK
216-0188 216-0189 216-0190 216-0191 216-0192 216-0193 216-0194 216-0195 216-0196
VWR®, Sáčky chladicí
Sáčky/Vložky chladicí
Chladicí kostky VWR® jsou k dispozici ve formátu pěnových kostek nebo gelem plněných sáčků. Polotuhá pěnová cihla bude držet svůj tvar, když je chlazena nebo zmražena. Sáček naplněný gelem může být chlazen nebo zmražen, aby produkty zůstaly studené nebo zmrazené.
  • Dlouhotrvající, vysoce výkonná tepelná ochrana
  • Vhodné pro léčiva, klinické testy, diagnostické soupravy, chemikálie a biologické přípravky
  • Dostupné v řadě velikostí
Tyto obaly jsou navrženy tak, aby chránily produkty citlivé na teplotu během skladování a přepravy. Mohou být chlazeny v mrazáku,More Product Information