Tisk…
VWR®, Misky odpařovací, hluboké
Dodavatel: VWR Collection
216-0179EA 745 CZK
216-0179 216-0180 216-0181 216-0182 216-0183 216-0184 216-0185
VWR®, Misky odpařovací, hluboké
Podnosy/Misky/Kelímky Misky odpařovací
PTFE, s výlevkou.
  • velmi dobrá chemická odolnost
  • tepelná odolnost od –200 do +280 °C
  • výjimečně hladký povrch vnitřních stěn pro zabránění kontaminace
Silnostěnné, kónický tvar, robustní a nerozbitné.