Tisk…

Supelco® Organic Reference Standard, Methyl Hexanoate

Dodavatel: Merck

21599-1ML-F 21599-5ML-F
21599-1ML-FEA 2040 CZK
21599-1ML-F 21599-5ML-F
Supelco® Organic Reference Standard, Methyl Hexanoate
Standardy Standardy organické

  • GHS signal: GHS02


Upozornení: P210 - P233 - P240 - P241 - P242 - P243

https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=914e22fe1cbd3ea661d1d587f247df00a8d77cab&vid=914e22fe1cbd3ea661d1d587f247df00a8d77cab&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat

Produktová specifikace

Synonym(s) Caproic acid methyl ester; Hexanoic acid methyl ester; Methyl caproate
Environmentally Preferable
M-Clarity quality level MQ100
Hustota 0,884 g/ml at 20 °C (lit.)
Čí. CAS 106-70-7
MDL čí. MFCD00009510
Vzorec CH₃(CH₂)₄COOCH₃
Molekulární hmotnost 130,18
Popis rizikové třídy H226
Bod vzplanutí 37,5 °C - closed cup
Podmínky k odeslání STD
Podmínky uskladnění 2...30 °C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR