Tisk…
Láhve laboratorní, úzkohrdlé, s bezpečnostní povrchovou úpravou, PROTECT, DURAN®
Dodavatel: DWK Life Sciences
1092676
215-6115EA 1020 CZK
215-6115
Láhve laboratorní, úzkohrdlé, s bezpečnostní povrchovou úpravou, PROTECT, DURAN®
Láhve Láhve skleněné
Borosilikátové sklo s povlakem DURAN® PROTECT 3.3, čiré, se šroubovacím uzávěrem nebo bez něj.
  • velmi dobrá chemická a teplotní odolnost (tepelná zátěž do 135 °C), trvalá zátěž nesmí přesáhnout dobu trvání 30 minut
  • díky nízkému koeficientu tepelné roztažnosti má vysokou odolnost vůči teplotním změnám
  • odolnost vůči tlaku se plastovým povlakem nezvyšuje
  • sklo typu 1 dle USP, EP a JP
Kulaté dno, se stupnicí a závit dle DIN. Bez vylévacího kroužku a uzávěru. Povrchová úprava chrání před mechanickým poškozením (poškrábaní apod.) a při rozbití chrání užMore Product Information