Tisk…
Láhve, úzké hrdlo, čtvercové, HDPE, schválené UN se závitem
Dodavatel: Kautex
308-770096 310-84486 310-770097 310-84152 310-84153 308-84464
215-0098EA 12110 CZK
215-0098 215-3949 215-3945 215-3946 215-3947 215-3948
Láhve, úzké hrdlo, čtvercové, HDPE, schválené UN se závitem
Láhve Láhve plastové
HDPE, přírodní nebo černý.
  • Schválení OSN
  • Pro nebezpečné kapaliny
  • Tři různé typy uzávěrů
  • Krk GL 45
  • Nepropustné
  • Láhve jsou vhodné na jídlo
  • Zapuštěné etiketovací pole s velikostí lahví 1000 a 2500 ml
  • certifikováno halal
Schváleno OSN pro kapaliny. Láhev obsahuje protiprachový uzávěr, aby se zabránilo kontaminaci před plněním. Před uzavřením zlikvidujte prachový uzávěr.