Tisk…
Uzávěry šroubovací, PP, černé, s těsnící vložkou z pěnového PE
Dodavatel: Kautex
805-70750 805-70751 805-70752 805-70753 805-70754 805-70755
215-3921EA 15.4 CZK
215-3921 215-3922 215-3923 215-3924 215-3925 215-3926
Uzávěry šroubovací, PP, černé, s těsnící vložkou z pěnového PE
Uzávěry Uzávěry k láhvím
PP, černé s vložkou z pěnového PE.
  • velice dobrá chemická odolnost
  • odolnost vůči vysokým teplotám
  • těsná
Vhodné pro nádoby a láhve se širokým hrdlem.