Tisk…
VWR®, Vzorkové lahvičky
Dodavatel: VWR Collection
215-1900EA 2930 CZK
215-1900 215-1901
VWR®, Vzorkové lahvičky
Vialky
Tyto lahvičky na vzorky jsou vyrobeny z PTFE.
  • Ideální pro skladování agresivních nebo drahých materiálů
  • Vhodné pro reakce v malém měřítku při nízkém tlaku
  • Zúžený vnitřek pro snadné vyjmutí obsahu
  • Konstrukce tlusté stěny