Tisk…
Kádinky, nízká forma, PP
Dodavatel: Brand
87602 87604 87606 87608 87618 87610 87612 87616 87620 87622 87624 87626 87614
213-0377EA 662 CZK
213-0377 213-0378 213-0379 213-0380 213-0385 213-0381 213-0382 213-0384 213-0386 213-0387 213-0388 213-0389 213-0383
Kádinky, nízká forma, PP
Kádinky
PP, velmi průsvitné.
  • Vynikající chemická odolnost
  • Pro zachování značek a nápisů se doporučuje čištění do max. 60 °C
  • Pro autoklávování (+121 °C) by měly být vybrány kádinky s vyraženou stupnicí
S vytištěnou modrou stupnicí, zesílený okraj a výlevka.
Certifikace: ISO 7056 - 10 ml/150 ml/400 ml/600 ml/3000 ml navíc ISO 7056