Tisk…

Supelco® Organic Reference Standard, (−)-Camphor

Dodavatel: Merck

21293-1G
21293-1GEA 2200 CZK
21293-1G
Supelco® Organic Reference Standard, (−)-Camphor
Standardy Standardy organické

  • GHS signal: GHS02, GHS07


Upozornení: P210 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338

https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01e3a579a1a7cce1400c0cc5883494e5143df91a&vid=01e3a579a1a7cce1400c0cc5883494e5143df91a&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat

Produktová specifikace

Synonym(s) (1S)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
Environmentally Preferable
M-Clarity quality level MQ100
Čí. CAS 464-48-2
MDL čí. MFCD00064148
Molekulární hmotnost 152,23
Popis rizikové třídy H228 - H315 - H319 - H335
Bod vzplanutí 65 °C - closed cup
Podmínky k odeslání STD
Podmínky uskladnění 2...30 °C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR