Tisk…

Dusičnan amonný 98,0, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS zA

Dodavatel: VWR Chemicals
Varování

21280.293EA 1690 CZK
21280.293 21280.260 21280.460
Dusičnan amonný 98,0, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS zA
Dusičnan amonný
Vzorec: NH₄NO₃
MW: 80.04
Bod varu: 230
Bod tání: 169
Hustota: 1.73 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011425
CAS číslo: 6484-52-2
EINECS: 229-347-8
UN: 1942
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,00538

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Assay Min. 98.0 %
pH (25°C; 5 %) 4.5 - 6.0
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Residue on ignition Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 3 ppm
NO2 (Nitrite) Max. 5 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Ca (Calcium) Max. 30 ppm
Fe (Iron) Max. 2 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR