Tisk…
VWR®, Stojany na zkumavky a láhve, drátěné, s povrchovou úpravou
Dodavatel: VWR Collection
212-0698EA 1260 CZK
212-0698 212-0699 212-0700 212-0701
VWR®, Stojany na zkumavky a láhve, drátěné, s povrchovou úpravou
Stojany Stojany na láhve
Drátěné stojany potažené epoxidovou pryskyřicí
  • Vhodné pro láhve Bijou a univerzální láhve/tuby do Ø 25 mm
  • Spodní podpora ze síťoviny
  • Chemicky odolné stojany potažené HDPE jsou dobré do -40 °C
Pevné stojany pro manipulaci se vzorky nebo jejich přepravu.